Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 481,00 € |
Informazioni su questo articolo
481,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rodent, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HES1(3280)
mouse ... Hes1(15205)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
1:200-1:1,000 dilution using ECL.
Immunohistochemistry:
1:200-1:1,000 dilution of a previous lot worked.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Human neural stem cells, Raji cell lysate.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 4D9, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-HES-1 Antibody
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5702 | 04053252329371 |