Vai a
AB5482
Anticorpo anti-superossido dismutasi 1
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
SOD1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
should not react with
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOD1(6647)
General description
Le mutazioni del gene della superossido dismutasi a rame e zinco (SOD1) sono associate al 15-20% delle forme familiari della malattia del motoneurone. Questo metalloenzima di 153 amminoacidi è espresso praticamente in tutte le cellule di tutti gli organismi al di sopra dei batteri ed è altamente conservato nelle diverse specie, sebbene esistano alcune variazioni di scarso significato. L′incorporazione della forma mutata del gene di SOD1 umano in un topo transgenico determina l′insorgenza di una patologia neuromotoria molto simile a quella umana. Gli animali iniziano a indebolirsi intorno all′età di 2-4 mesi e vanno rapidamente incontro a perdita delle funzioni motorie, con conseguente morte 4-6 settimane dopo.
Immunogen
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 25-37 della proteina SOD1 di topo.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione della superossido dismutasi 1 tramite questo anticorpo è convalidata per l′uso nei saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Stress ossidativo
Western blotting: 1:200-1:500 (vedere le immagini)
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Biochem/physiol Actions
Superossido dismutasi 1 (SOD1), specifica di topo e ratto. Assenza di reattività con la proteina SOD1 umana
Physical form
Siero di coniglio. Liofilizzato. Non contiene conservanti. Ricostituire con 50 μL di acqua sterile.
Preparation Note
Conservare il materiale liofilizzato a -70° (in condizioni anidre) per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Dopo la ricostituzione, conservare congelato a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Per una maggiore stabilità può essere aggiunto del glicerolo (1:1).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB5480SAB1409700SAB1406464
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P00441
UniProt accession no.
P00441
UniProt accession no.
P00441
UniProt accession no.
P00441
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
Nerve terminal degeneration is independent of muscle fiber genotype in SOD1 mice.
Carrasco, DI; Bichler, EK; Seburn, KL; Pinter, MJ
Testing null
Elaine L Bearer et al.
Neurobiology of aging, 70, 276-290 (2018-07-29)
Alzheimer's disease (AD) is a disease of aging that results in cognitive impairment, dementia, and death. Pathognomonic features of AD are amyloid plaques composed of proteolytic fragments of the amyloid precursor protein (APP) and neurofibrillary tangles composed of hyperphosphorylated tau
Qian Wang et al.
PloS one, 7(5), e36818-e36818 (2012-05-19)
Hepatitis B virus (HBV) is a major etiological factor of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the precise pathogenetic mechanisms linking HBV infection and HCC remain uncertain. It has been reported that decreased antioxidant enzyme activities are associated with severe liver injury
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB548204053252324550