Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 436,00 € |
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
436,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
Quality Level
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
30 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling