Vai a
8.55006
MBHA resin HL (100-200 mesh) . HCl
Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-Methylbenzhydrylamine resin HL (100-200 mesh) hydrochloride salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
316,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
943,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.840,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
High load resin for the synthesis of peptide amides by Boc SPPS [1,2]. Carboxylic acids or amino acids can be attached using standard methods of amide bond formation. Cleavage of the carboxamides from this resin can be effected by treatment with HF or TFMSA.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.80 - 1.40 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0042
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.550008.550118.55020
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
855006002504027269109356
855006000504027269109349
855006999904027269109370
855006100004027269695453
855006010004027269109363