Vai a
8.53045
Boc-Asp(OBzl)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Asp(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid β-benzyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,10 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.050,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.34
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
231-406-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
43,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-13(18)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
InChI key
SOHLZANWVLCPHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Building block for introduction of aspartic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): +7.5 - +9.5 °
Purity
- TLC(011A): ≥ 98 %
- TLC(0811): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0028
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.531058.530708.53032
Boc-Asp-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53070
Boc-Asp-OH
Boc-Asp-OtBu Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53032
Boc-Asp-OtBu
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Asp(OBzl)-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
853045002504027269097677
853045100004027269211899
853045010004027269097684