Vai a
8.53005
Boc-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Cys(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-S-trityl-L-cysteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
294,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
883,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.59
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
244-674-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
294,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChI key
JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYSA-N
General description
Building block for introduction of N-terminal cysteinyl residues in Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +23.5 - +28.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0020
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.530498.530468.53031
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
853005002504027269095734
853005010004027269095741