Vai a
8.52145
Fmoc-D-Leu-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Leu-OH, N-α-Fmoc-D-leucine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
104,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
442,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-LJQANCHMSA-N
General description
Standard building block of introduction of D-leucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-1025
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.520118.521638.52139
Fmoc-D-Leu-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52145
Fmoc-D-Leu-OH
Fmoc-Leu-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52011
Fmoc-Leu-OH
Fmoc-D-Nle-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52163
Fmoc-D-Nle-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Leu-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
852145000504027269091132
852145100004027269212285
852145002504027269091149
852145010004027269212278