Vai a
8.52001
Fmoc-Gly-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Gly-OH, FMOC-Glycine, N-α-Fmoc-glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
32,80 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,30 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
570,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.31
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
249-373-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
32,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
177.4 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of glycine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Gly-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Gly-Gly-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1001
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.522058.521288.52237
Fmoc-Gly-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52001
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Gln-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52205
Fmoc-Gln-OH
Fmoc-Gly-OPfp Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52128
Fmoc-Gly-OPfp
Fmoc-D-Gln-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52237
Fmoc-D-Gln-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
amide
functional group
Fmoc
functional group
amide
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
177.4 °C
mp
220-225 °C
mp
150-160 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Gly-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
852001901004027269221379
852001050004027269178918
852001010004027269084257
852001902504027269242435
852001500004027269179106
852001901504027269242428
852001100004027269178925
852001200004027269232634
852001025004027269206895
852001002504027269084240