Vai a
8.20993
Phenylacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenylacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
41,80 €
1 kg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
84,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-148-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
41,80 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1.33 hPa ( 97 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
transition temp
flash point 132 °C
solubility
1.58 g/L
density
1.091 g/cm3 at 97 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
38166W287800BP1026
Acido fenilacetico analytical standard
Supelco
38166
Acido fenilacetico
Acido fenilacetico British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1026
Acido fenilacetico
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
solubility
1.58 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
265 °C/1013 hPa
bp
265 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
density
1.091 g/cm3 at 97 °C
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F
flash_point_c
132 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
103-82-2
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)