Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A | 60,30 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-072-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
60,30 €
Spedizione prevista il18 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
0.0015 g/L (Lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8204090025 | 04022536458458 |