Vai a
8.20175
2-Bromoethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromoethanol, Ethylene bromohydrin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Spedizione prevista il11 maggio 2026daMerck S.p.A
162,00 €
250 mL
Spedizione prevista il11 maggio 2026daMerck S.p.A
324,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.97
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
208-748-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
162,00 €
Spedizione prevista il11 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
3.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
bp
56-57 °C/27 hPa
mp
-80 °C
transition temp
flash point 40 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCO
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2-Bromoethanol for synthesis. CAS 540-51-2, EC Number 208-748-1, molar mass 124.97 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.760 - 1.765Identity (IR)passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B655864423348.00945
2-Bromoethanol 95%
Sigma-Aldrich
B65586
2-Bromoethanol
2-Bromoethanol analytical standard
Supelco
442334
2-Bromoethanol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
56-57 °C/27 hPa
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
bp
129 °C/1013 hPa
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
mp
-80 °C
mp
-
mp
-
mp
-63 °C
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820175010004022536453408
820175025004022536453415