Vai a
8.08272
1,3-Diaminopropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Diaminopropane, 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
33,80 €
500 mL
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
66,00 €
7.5 kg
Spedizione prevista il29 giugno 2026daMerck S.p.A
576,00 €
45 kg
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
2.750,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2N(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-702-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
33,80 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat), 200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-15.2 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
137-140 °C/1013 mbar
mp
-12 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
InChI key
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diaminopropane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
808272999904022536398983
808272010004022536398969
808272750004022536908366
808272904504027269217396
808272050004022536398976