Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 39,70 € | |
| 250 mL | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 71,70 € | |
| 1 L | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 196,00 € |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
25.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 662 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
105-110 °C/1013 hPa
mp
-22.5 °C
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.417 g/cm3 at 20 °C | density 1.419 g/mL at 20 °C, 1.418 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.532 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.418 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 105-110 °C/1013 hPa | bp 105-106 °C (lit.) | bp 107-108 °C (lit.) | bp 105-106 °C (lit.) |
| mp -22.5 °C | mp −22 °C (lit.) | mp - | mp −22 °C (lit.) |
| vapor pressure 25.3 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 60 mmHg ( 41.5 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 60 mmHg ( 41.5 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8024119999 | 04022536373270 |
| 8024110250 | 04022536373256 |
| 8024110005 | 04022536373249 |
| 8024111000 | 04022536373263 |