Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A | 47,30 € |
2.5 L | Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A | 95,80 € |
25 L | Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A | 499,00 € |
Informazioni su questo articolo
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
473 °F
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
10.6 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
kinematic viscosity
3.642 cSt(20 °C)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
transition temp
flash point 67 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Analisi approfondita del comportamento di aggregazione e del comportamento di fase di una soluzione acquosa di etilenglicol monobutiletere con proprietà ottiche ed elettriche indotte dall'autoassemblaggio: esplora la solubilità e le proprietà anfifiliche dell'etilenglicol monobutiletere, che ne influenzano il comportamento di aggregazione e il comportamento di fase in soluzione (Shang et al., 2023).
- Tensione superficiale e densità di miscele etilenglicole monobutiletere/acqua da 277,15 a 308,15 K: questo studio fornisce misurazioni dettagliate della tensione superficiale e della densità a diverse temperature, contribuendo alla comprensione delle sue proprietà fisiche in soluzione (Velasco-Medina et al., 2020).
- Produzione di etilenglicol monobutiletere per eterificazione del glicol etilenico con l'impiego di un catalizzatore eterogeneo nanostrutturato di amyberlyst-15: descrive il processo di sintesi dell'etilenglicol monobutiletere mediante catalisi avanzata, fornendo spunti per tecniche di produzione più efficienti (Bayat et al., 2022).
Analysis Note
Densità (d 20 °C/4 °C): 0,900- 0,901
Acqua (K.F.): ≤ 0,20%
Perossido (come H₂O₂): ≤ 0,05%
Identità (IR): conforme al test
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade synthesis grade |
| assay ≥99% (GC) | assay - | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| autoignition temp. 473 °F | autoignition temp. 473 °F | autoignition temp. 473 °F | autoignition temp. 210 °C |
| pH 7 (20 °C in H2O, as aqueous solution) | pH - | pH - | pH 7 (20 °C) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
67 °C - Pensky-Martens closed cup