Vai a
73090BC
GDS PickPen, 1-Magnet
BioControl®, For use with GDS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
501,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41115866
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage condition
room temperature
Quality Level
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl®, For use with GDS
Application
Immunomagnetic separation (IMS)
Other Notes
One GDS PickPen®
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73184BC79144BC73091BC
compatibility
BioControl®, For use with GDS
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
73090-SIAL04061841805120