Vai a
73073BC
GDS USB Cable, RG Q Only
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
Sinonimo/i:
USB cable
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
39,90 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
GDS USB Cable is an essential accessory of the Assurance® GDS Rotor-Gene Q Thermocycler. Assurance® GDS Rotor-Gene is used for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
Application
GDS USB Cable is used to connect the Assurance® GDS Rotor-Gene Q to the communications port of the Assurance® GDS Q laptop.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73068BC76020USBC73076BC
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS laptop
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene Thermocycler
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl
manufacturer/tradename
BioControl Systems