Vai a
73040BC
36 Well Locking Ring
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
161,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73084BC73065BC73043BC
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73065
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable