Vai a
70599
pETBlue-1 AccepTor Vector (linearized vector) - Novagen
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
40 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
357,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
• No restriction enzymes or special primers
• Direct ligation of PCR product with vector
• Compatible with polymerases that leave single 3´-dA overhangs
• Blue/white screening with pSTBlue-1 or pETBlue-1 vectors
• Simple protocol takes as little as 40 minutes from PCR product to plating transformants
Other Notes
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgpETBlue-1 AccepTor Vector
•10 µl10 µlAccepTor Vector Positive Control Insert
Legal Information
This product is covered by U.S. Patent 5,856,144 owned by EMD Chemicals Inc. or its Affiliates.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69820-M70188-MSMB01046
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
70599-404055977273342