Vai a
6.18583
Tetrabutilammonio idrossido
0.1 N in toluene/methanol
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium hydroxide solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.47
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
Concentration:
0.1 N in toluene/methanol
Form:
solution
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
concentration
0.1 N in toluene/methanol
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Supramolecular polymer networks: Tetrabutylammonium hydroxide serves as a crucial component in the synthesis of highly robust supramolecular polymer networks, crosslinked by metallacycles, offering potential advancements in materials science and engineering (Li et al., 2024).
  • Biomedical hydrogel applications: This compound facilitates the development of pH-responsive cellulose/silk/Fe(3)O(4) hydrogel microbeads, designed for targeted drug delivery and other biomedical applications, demonstrating its versatility in healthcare innovations (Lee et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutilammonio idrossido
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)