Vai a
5.89596
Metanolo
≥99.8%, anhydrous
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,80 €
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
83,60 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
2 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
169,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
UNSPSC Code:
12191601
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Metanolo, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9006411.06012494437
Methanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
5.89596
Methanol
Methanol anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900641
Methanol
Methanol anhydrous for analysis (max. 0.003% H2O)
Supelco
1.06012
Methanol
Methanol BioReagent, ≥99.93%
Sigma-Aldrich
494437
Methanol
grade
anhydrous
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.93%
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanolo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
589596200004065267634609
589596100004065267633596
589596010004065267635637
589596025004065267633589
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Is this bottle with Septum sealed ?
    1 risposta
    1. Yes, Product 5.89596.1000 is packed in septum-sealed bottles, and the product is drying agent free.