Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Spedizione prevista il20 luglio 2026daMerck S.p.A | 213,00 € |
Informazioni su questo articolo
213,00 €
Spedizione prevista il20 luglio 2026Dettagli
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: 50 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCN(CC3)c4c(cccc4)OC)CCN(c2ncccc2)C(=O)C1CCCCC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
5-HT1A
Preparation Note
Other Notes
Caamano, R. I. et al. 2010. J. Exp. Biol.213, 1813.
Newman-Tancredi, A. et al. 1998. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.357, 205.
Forster, E. A. et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.281, 81.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 50 mM | solubility water: 10 mM | solubility water: soluble | solubility DMSO: soluble |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c