Vai a
5.08015
CTOP
Sinonimo/i:
CTOP, µ Opioid Receptor Antagonist, CTOP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista il20 luglio 2026daMerck S.p.A
157,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H67N11O11S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1062.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
157,00 €
Spedizione prevista il20 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.96 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1(C)C)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)N)C(O)C)CCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
InChI key
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
General description
A potent antagonist highly selective for µ opioid receptor (Ki = 0.96 nM for µ receptor and >10,000 nM for δ receptors). Often used for studying the functional roles of µ opioid receptors in both central and peripheral nervous systems.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
mu opioid
Physical form
Supplied as trifluoracetate salt
Other Notes
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (Orn: ornithine; Pen: penicillamine; SS bond: 2-7)
Feng, Y., et al. 2012. Curr Drug Targets.13, 230.
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1408222P5296718165
CTOP
Sigma-Aldrich
5.08015
CTOP
CTOP ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5296
CTOP
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTOP
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
508015000104055977242751