Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Spedizione prevista il10 agosto 2026daMerck S.p.A | 1.100,00 € | |
| 10 kg | Spedizione prevista il10 agosto 2026daMerck S.p.A | 3.190,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-117 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,26-27H,2-16H2,1H3
InChI key
NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency - | agency EP | agency USP/NF, meets USP testing specifications |
| form solid | form - | form solid | form powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| potency >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5000902500 | 04022536255828 |
| 5000909010 | 04022536681139 |
| 5000909999 | 04022536551715 |