Vai a
492016
NP-40 Alternative
Sinonimo/i:
NP-40 Alternative - CAS 9016-45-9 - Calbiochem, Nonylphenyl Polyethylene Glycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
113,00 €
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
329,00 €
1000 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
588,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
113,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
RTECS - MD0905000
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
density
1.06 g/mL
application(s)
(Isolating membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-ionic surfactant used in the isolation and purification of functional membrane protein complexes and in two-dimensional (2D) gel electrophoresis. Similar in usage to NP-40 and TRITON X-100 Detergent(Cat. No. 648462).
Application
NP-40 Alternative has been used:
  • as a component of the lysis buffer for solubilizing proteins from transfected HEK293 cells.
  • as a component of the wash buffer for efficient solubilization of biotinylated plasma proteins in plasma protein profiling and chromatin immunoprecipitation (ChIP).
  • for the purification of doublet microtubules from cilia for single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM).
Other Notes
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
49201856741X45
NP-40 Alternative
Millipore
492016
NP-40 Alternative
IGEPAL® CA-630
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
Triton™ X-45
Sigma-Aldrich
X45
Triton X-45
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
application(s)
(Isolating membrane proteins)
application(s)
(Isolating membrane proteins)
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.06 g/mL
density
-
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
-
CMC
50 - 300 μM
CMC
50 - 300 μM
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
-
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
503.6 °F - Pensky-Martens closed cup - (own results)
flash_point_c
262 °C - Pensky-Martens closed cup - (own results)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ju Gao et al.
Autophagy, 12(4), 632-647 (2016-04-07)
During proteasomal stress, cells can alleviate the accumulation of polyubiquitinated proteins by targeting them to perinuclear aggresomes for autophagic degradation, but the mechanism underlying the activation of this compensatory pathway remains unclear. Here we report that PINK1-s, a short form
Gustav Roder et al.
European journal of immunology, 39(10), 2682-2694 (2009-09-04)
Tapasin (Tpn) is an ER chaperone that is uniquely dedicated to MHC-I biosynthesis. It binds MHC-I molecules, integrates them into peptide-loading complexes, and exerts quality control of the bound peptides; only when an "optimal peptide" is bound will the MHC-I
Djihad Hadjadj et al.
Aging, 9(12), 2695-2716 (2017-12-29)
High proliferation rate and high mutation density are both indicators of poor prognosis in adrenocortical carcinomas. We performed a hypothesis-driven association study between clinical features in adrenocortical carcinomas and the expression levels of 136 genes involved in DNA metabolism and
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
492016-100ML07790788050832
492016-1000ML04055977273489
492016-500ML04055977273496
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf