Vai a
481981
Nifedipine
≥98% (UV), L-type Ca2+ channel bocker, solid
Sinonimo/i:
Nifedipine, L-Type Calcium Channel Blocker III
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (UV)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nifedipine, Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
description
Merck USA index - 14, 6528
Quality Segment
assay
≥98% (UV)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels. One of the most extensively studied blockers of 1,4-dihydropyridine-type Ca2+ channels, and a pharmacologically-useful vasodilator. Induces apoptosis in human glioblastoma cells.
Biochem/physiol Actions
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Cell permeable: no
Primary Target
L-type Ca2+ channels
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Reid, K., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 283, 993.
Kondo, S., et al. 1995. J. Neurosurg.82, 469.
Antkiewicz-Michaluk, L., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 254, 9.
Calabresi, P., et al. 1994. J. Neurosci. 14, 4871.
Akman, M.S., et al. 1993. Endocrinology132, 1286.
Cirillo, M., et al. 1993. Circ. Res.72, 847.
Young, R.J., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1146, 81.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 311.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N0750000PHR1290BP462
Nifedipine Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
Sigma-Aldrich
481981
Nifedipine
Nifedipine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0750000
Nifedipine
Nifedipine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1290
Nifedipine
Nifedipine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP462
Nifedipine
assay
≥98% (UV)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nifedipine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
481981-250MG04055977183443
Domande
  1. Could you please provide the upper limit of saturation in DMSO for item 481981, Nifedipine?
    1 risposta
    1. The highest test point found is that the substance is soluble in DMSO at a concentration of 50 mg/ml.