Vai a
475855
Miracloth
Rapid, effective filtration of homogenates
Sinonimo/i:
Protein extraction filter cloth
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 roll
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
205,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41104900
205,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 roll (cloth in plastic bag)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Miracloth è un materiale filtrante costituito da rayon-poliestere con legante acrilico, è autoclavabile ed è progettato per la filtrazione rapida di omogenati gelatinosi.
Application
Miracloth È ideale per la filtrazione di lisati neutralizzati chiarificati durante la purificazione di plasmidi su media e larga scala, prevenendo la contaminazione con materiale del pellet scarsamente aderente. Inoltre, è utile per l'isolamento di protoplasti.
Features and Benefits
Filtrazione rapida di omogenati gelatinosi
Materiale autoclavabile per una sterilità garantita
Previene la contaminazione con materiale di pellet scarsamente aderente durante la purificazione dei plasmidi
Utile per l'isolamento di protoplasti
Dimensioni dei pori 22-25 µm
Other Notes
Hardy, G.E., St. J., and Sivasithamparam, K. 1991. Soil Biol. Biochem. 23, 25.
Hanau, R.M., et al. 1989. Exp. Mycol. 13, 33.
Walker, S.J., et al. 1984. Environ. Exp. Botany24, 113.
Binder, A. et al. 1977. J. Biol. Chem. 253, 3094.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Tossicità: Manipolazione standard (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
WHA2812259WHA2811308WHA2814199
Miracloth Rapid, effective filtration of homogenates
Millipore
475855
Miracloth
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Whatman 2812-259, Whatman Article No. 28419019 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 2811-308, Whatman Article No. 28419016 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 2814-199, Whatman Article No. 28419025 (US reference)
packaging
pkg of 1 roll (cloth in plastic bag)
packaging
pack of 10
packaging
pack of 25
packaging
pack of 25
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Hyo Won Kwak et al.
International journal of biological macromolecules, 146, 332-342 (2020-01-04)
Gelatin is a representative hydrophilic protein material with remarkable biocompatibility and biodegradability. From the aspect of materials processing, gelatin also has the advantage that its entire fabrication process can be performed in an aqueous solution. However, practical application of various
Myriam G Rodríguez-Gandarilla et al.
Viruses, 12(3) (2020-03-11)
Geminiviruses are important plant pathogens that affect crops around the world. In some geminivirus-host interactions, infected plants show recovery, a phenomenon characterized by symptom disappearance in newly emerging leaves. In pepper-Pepper golden mosaic virus (PepGMV) interaction, the host recovery process
Inge Kjærbølling et al.
Nature communications, 11(1), 1106-1106 (2020-02-29)
Section Flavi encompasses both harmful and beneficial Aspergillus species, such as Aspergillus oryzae, used in food fermentation and enzyme production, and Aspergillus flavus, food spoiler and mycotoxin producer. Here, we sequence 19 genomes spanning section Flavi and compare 31 fungal
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
475855-1R07790788050450
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How big is the roll of millipore miracloth, product #475855? I don't see dimensions listed
    1 risposta
    1. One roll is 18 inches x 50 feet.
      Utile?
  2. How long is one roll?
    1 risposta
    1. One roll has the dimensions of 18 in. x 50 ft.