Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 245,00 € |
Informazioni su questo articolo
245,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCOC(=O)C)(OCOC(=O)C)C(OCOC(=O)C)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C20H23O10P/c1-14(21)25-11-28-20(19-9-8-17-6-4-5-7-18(17)10-19)31(24,29-12-26-15(2)22)30-13-27-16(3)23/h4-10,20H,11-13H2,1-3H3
InChI key
UQODAZKXEREJLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
tyrosine kinase
Preparation Note
Other Notes
Saperstein, R., et al. 1989. Biochemistry28, 5694.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form oil | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 397100-5MG | 04055977212549 |