Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A | 102,00 € |
Informazioni su questo articolo
102,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2026Dettagli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c(cc(c1)F)[C@@H]3[C@H](C(N2)c4cnccc4)CC=C3
InChI
1S/C17H14F2N2/c18-11-7-14-12-4-1-5-13(12)16(10-3-2-6-20-9-10)21-17(14)15(19)8-11/h1-4,6-9,12-13,16,21H,5H2/t12-,13+,16?/m0/s1
InChI key
NJZHEQOUHLZCOX-FTLRAWMYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2.5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c