Vai a
345810
G 418 Sulfate, Cell Culture Tested
G418 also known as Geneticin is an aminoglycoside antibiotic related to Gentamicin. Used as a selective agent in transfection of eukaryotic cells. Has highest potency ≥730 µg/mg and purity ≥98%.
Sinonimo/i:
G 418 Sulfate, Cell Culture Tested, G418, G 418, NMD Inhibitor I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.71
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
Per informazioni sul prodotto 345810, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0% Ammonia
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
heavy metals: ≤100 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Also available as a sterile-filtered aqueous solution (Cat. No. 345812), a sterile filtered solution in 100 mM HEPES (Cat. No. 508940), and a sterile-filtered solution PBS (Cat. No. 509227).
Preparation Note
Following reconstitution, sterilize by filtration through a 0.22 µm or 0.45 µm pore size filter, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Sterile stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
345810-500MG04055977214963
345810-1GM07790788049355
345810-250MG07790788049362
345810-5GM07790788049379
345810-100GM07790788049348
345810-25GM04055977194135