Vai a
264151
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinonimo/i:
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic, Ac-DEVD-AFC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
121,00 €
5 mg
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
421,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H34F3N5O13
Peso molecolare:
729.61
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
121,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogenic caspase-3 substrate (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm). Also acts as a substrate for granzyme B-processed ICE-LAP3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Also acts as a substrate for granzyme B-processed caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biochem/physiol Actions
Reversible: no
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
235425218739264150
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mM
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
264151-5MG04055977198430
264151-1MG04055977198423