Vai a
252000
DDMAB
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Sinonimo/i:
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
247,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.49
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
247,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to beige
CMC
4.3 mM
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCC(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU (Cat. No. 252005 ) but differing in the length of the polymethylene arm. More efficient for the extraction of mycoplasma membrane antigens under mild conditions than DDMAU.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 weeks at 4°C.
Other Notes
Brenner, C., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 515.
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
00413D2004382310
DDMAB Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Millipore
252000
DDMAB
DDMAB ≥94%
Sigma-Aldrich
00413
DDMAB
form
crystalline solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94%
assay
≥99% (TLC)
assay
98%
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
4.3 mM
CMC
4.3
CMC
-
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
252000-5GM04055977217285