Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A | 142,00 € |
Informazioni su questo articolo
142,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c2n[nH]nc2c(c(c1Br)Br)Br
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
InChI key
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Zien, P., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.306, 129.
Ruzzene, M., et al. 2002. Biochem. J.364, 41.
Sarno, S., et al. 2001. FEBS Lett.496, 44.
Szyszka, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 418.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 218697-10MG | 04055977202502 |