Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 18 mL | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 147,00 € |
Informazioni su questo articolo
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
Application
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity binding assay: suitable (G-protein) | technique(s) activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT)) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC)) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
9036-19-5
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-168 | 04053252738517 |
| 1008010001 | 04027269213848 |