Vai a
20-135
Autorad Orientation Markers
Western blotting, dot/slot blotting
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 units
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
99,80 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
99,80 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
Physical form
One packet containing 5 markers
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GERPN851EGERPN810GERPN850E
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
detection method
chemiluminescent
detection method
-
detection method
-
detection method
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Cytiva RPN851E
manufacturer/tradename
Cytiva RPN810
manufacturer/tradename
Cytiva RPN850E
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
20-13504053252362910
W3001-500EA04061833576304
Z186872-500EA04061832331324
Z154903-100EA04061832330143
Z154903-500EA04061832330150
Z186872-100EA04061826187845
BM6-20L04061837677007
BM6-5L04061837677014
Z408727-1EA04061832363295