Vai a
20-106
pNPP (p-nitrofenil fosfato)
Sinonimo/i:
Nitrofenil fosfato, Substrato pNPP, p-nitrofenil fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
147,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
147,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
Categoria di ricerca
Tutte
Utilizzato per determinare l'attività della fosfatasi attraverso l'idrolisi del pNPP.
Packaging
Confezionato in compresse da 2 x 5 mg
Physical form
Compressa
Preparation Note
2 anni a 4 °C
Analysis Note
Valutata abitualmente utilizzando uno dei kit seguenti: kit per saggio della PTP 1 e 2, kit per saggio della Ser/Thr fosfatasi 1 o kit per saggio della fosfatasi alcalina/acida
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
487663123943N3002
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Anna C E Shafe et al.
Therapeutic advances in gastroenterology, 4(6), 343-363 (2011-11-02)
Despite the high prevalence of constipation and its related public health implications, there is relatively little research available on the condition from large epidemiological studies. The aim of this study was to investigate the epidemiology of general practitioner (GP)-diagnosed constipation
Effect of platelet activating factor (PAF) supplementation in semen extender on viability and ATP content of cryopreserved canine spermatozoa.
W Kordan,M Lecewicz,R Strzezek,A Dzieko?ska,L Fraser
Polish Journal of Veterinary Sciences null
Elif Duman et al.
ACS biomaterials science & engineering, 5(9), 4750-4763 (2019-09-09)
Hydroxyapatite (HAP) is the major biomineral of bone. Despite the large number of studies addressing HAP formation, a fundamental understanding of the critical roles of HAP-forming proteins in vitro is needed. Effects of two HAP-interacting proteins, osteocalcin (OCN) and osteopontin
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
20-10604053252619069