Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 20 mL | Spedizione prevista il20 maggio 2026daMerck S.p.A | 143,00 € |
Informazioni su questo articolo
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
All
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (phosphatase) | technique(s) activity assay: suitable (phosphatase) | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder (dehydrated (DCM)) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
12027-67-7
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-105 | 04053252286254 |
| 54020-U | 04061832566832 |