Vai a
178481
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
Sinonimo/i:
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
1 g
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
1.150,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
34058011
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Merck USA index - 14, 9571
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.1 EU/mg Endotoxins
color
white
pI 
5.8
solubility
water: 10 mg/mL
cation traces
Fe: ≤0.01%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native apotransferrin from human plasma. Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport. Substantially iron-free. Cell culture tested.
Physical form
Lyophilized from 10 mM phosphate buffer, pH 7.4.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T2036T4382T5391
form
lyophilized solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
impurities
<0.1 EU/mg Endotoxins
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative, endotoxin, tested
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative, iron, essentially free
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
178481-100MG07790788048198
178481-1GM04055977204759