Vai a
14-697
Histone H4 Protein, human recombinant, 1 mg
Recombinant human histone H4 produced in E. coli, purified by FPLC. For use in Enzyme Assays & Western Blotting.
Sinonimo/i:
H4, Histone H4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
2.260,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 11 kDa
2.260,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 11 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Recombinant human histone H4 produced in E. coli.
Analysis Note
routinely evaluated as a substrate for in vitro enzymatic reactions.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
07-748-AF64704-85807-213-I
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
mol wt
Mw 11 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805, Q6DRA9
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
14-69704053252515033