Vai a
1.46367
Soluzione tampone NaCl-peptone
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 10 bottles
Sinonimo/i:
Acqua peptonata salina tamponata, Soluzione peptone cloruro di sodio tamponata
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
62,50 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP, USP
Ph:
7.0
62,50 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP, USP
description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
La soluzione peptone-NaCl tamponata è progettata per l′indagine microbica di prodotti farmaceutici non sterili. Con un basso contenuto di peptone e con il tampone fosfato e il cloruro di sodio che contiene, la soluzione conserva la vitalità dei microrganismi presenti senza sostenerne la proliferazione.
Application
La soluzione è utilizzata per l′indagine microbica di prodotti farmaceutici non sterili come soluzioni per la preparazione dei campioni o per la diluizione o la soluzione di lavaggio.
Features and Benefits
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soluzione tampone NaCl-peptone
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
146367001004027269268091