Vai a
1.46342
Brodo ai peptoni di soia e caseina 750 mL
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, yellow screw cap with septum, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all’uso, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, CASO, SCDB, TSB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
6 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
131,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
750 mL
Feature:
closure type yellow screw cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
131,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For enumeration of specified microorganisms or total viable aerobic count
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type yellow screw cap with septum, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Questo terreno complesso universale è adatto all′isolamento e alla coltivazione di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe. Grazie ai due peptoni molto nutrienti che contiene, supporta la proliferazione di un′ampia gamma di microrganismi anaerobi facoltativi e aerobi, inclusi i funghi.
Application
Il Tryptic Soy broth è usato per i test di sterilità di sostanze, preparazioni e prodotti, oltre che come brodo di pre-arricchimento per il test per microrganismi specificati o le determinazioni dei conteggi aerobici vitali totali con il metodo MPN per prodotti non sterili.
Features and Benefits
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
146342000604027269272296