Vai a
1.46201
Piastre da contatto SDA
Sodium thiosulphate, Lecithin, Tween®, Histidine, lid, ICR: non lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio, SDA, SDA con neutralizzante, piastra da contatto ICR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR: non lockable contact plate, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulphate , Tween®
packaging
triple packed of 20 or 200 plates
plate diam.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud Dextrose Contact Agar + LTHTh - ICR è progettato per determinare la conta totale di lieviti e muffe su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in camere bianche e isolatori. Sabouraud Dextrose Medium contiene prodotti della digestione di tessuti animali (peptoni) che costituiscono una fonte nutritiva di aminoacidi e composti azotati per la crescita di funghi e lieviti. Come fonte di energia e carbonio si aggiunge destrosio. Il pH basso favorisce la crescita dei funghi. Al terreno si aggiungono neutralizzanti quali lecitina, polisorbato (Tween®) 80, istidina, tiosolfato di sodio e piruvato. La piastra è in plastica rosa per distinguere i terreni (TSA e SDA).
Application
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di lieviti e muffe. Il terreno è usato per il monitoraggio delle superfici in isolatori e camere bianche.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piastre da contatto SDA
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c