Vai a
1.24802
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
for biochemistry
Sinonimo/i:
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochlorid, 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-679-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
mp
150-156 °C
solubility
100 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
08339A3785A5575
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
150-156 °C
mp
~150 °C (dec.)
mp
150 °C
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c