Vai a
1.16755
Cesium chloride-lanthanum chloride buffersolution
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
234,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161703
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
storage condition
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
technique(s)
AAS: suitable
color
violet
pH
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
solubility
water: soluble
density
1.178 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤5.0 mg/L, Cd: ≤0.2 mg/L, Co: ≤1.0 mg/L, Cr: ≤1.0 mg/L, Cs: : 7.50-8.28 g/L, Cu: ≤0.2 mg/L, Fe: ≤1.0 mg/L, K: ≤0.2 mg/L, Li: ≤0.2 mg/L, Mg: ≤1.0 mg/L, Mn: ≤0.2 mg/L, Na: ≤2.0 mg/L, Ni: ≤1.0 mg/L, Sr: ≤1.0 mg/L, Zn: ≤2.0 mg/L
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay Lanthan (potentiometric): 95.2 - 105.2 g/l
Cs (Cesium): 7.50 - 8.28 g/l
Ca (Calcium): ≤ 5.0 mg/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 mg/l
Co (Cobalt): ≤ 1.0 mg/l
Cr (Chromium): ≤ 1.0 mg/l
Cu (Copper): ≤ 0.2 mg/l
Fe (Iron): ≤ 1.0 mg/l
potassium: ≤ 1.0 mg/l
Li (Lithium): ≤ 0.2 mg/l
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 mg/l
Mn (Manganese): ≤ 0.2 mg/l
Na (Sodium): ≤ 2.0 mg/l
Ni (Nickel): ≤ 1.0 mg/l
Sr (Strontium): ≤ 1.0 mg/l
Zn (Zinc): ≤ 2.0 mg/l
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.020381.020411.02039
Cesium chloride for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.02038
Cesium chloride
Cesium chloride EMPLURA&#174;
Supelco
1.02041
Cesium chloride
Cesium chloride 99.995 Suprapur&#174;
Supelco
1.02039
Cesium chloride
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
water: soluble
solubility
1860 g/L
solubility
1860 g/L
solubility
1860 g/L
density
1.178 g/cm3 at 20 °C
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
116755100004022536167923