Vai a
1.16141
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric
0.25-2.50 g/L (sucrose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Strisce reattive per saccarosio, Strisce reattive per saccarosio per lettura strumentale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 tests
Spedizione prevista il29 luglio 2026daMerck S.p.A
662,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
662,00 €
Spedizione prevista il29 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Test del sucrosio (saccarosio), reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
0.25-2.50 g/L (sucrose)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Il kit Reflectoquant per la determinazione del saccarosio è idoneo per determinare il contenuto di saccarosio in bevande quali succhi di frutta o verdura e bibite analcoliche, dopo le necessarie operazioni di pre-trattamento o diluizione del campione. Il saccarosio viene scisso dalla saccarosio fosforilasi in fruttosio e glucosio-1-fosfato. Quest′ultimo viene convertito dalla fosfoglucomutasi in glucosio-6-fosfato che, a sua volta, viene ossidato in gluconato-6-fosfato dal NAD, grazie all'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi che catalizza la reazione. In presenza di diaforasi, il NADH formatosi nel processo riduce un sale di tetrazolio, formando un formazano blu che viene determinato mediante riflettometria con lo strumento RQflex® 20. Per la determinazione del solo glucosio, sono disponibili i kit appositi MQuant e Reflectoquant.
Metodo: riflettometrico con strisce reattive e reagente 0,25 - 2,50 g/L Reflectoquant®
Application
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric can be used:      
</UL>
In the beverage industry, particularly for determining sucrose levels in soft drinks and fruit juices. This helps manufacturers ensure product consistency and compliance with
Analysis Note
controllo della funzione: conforme
Saggio
- standard 1:
0,26 - 0,34 mg/l
- standard 2: 1,12 - 1,38 mg/l
- standard 3: 1,80 - 2,20 mg/l
Other Notes
Sostituisce: 1161410007; 1.16141.0007
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.169871.167201.16127
Sulfite Test reflectometric, 10-200&#160;mg/L (SO32-), for use with REFLECTOQUANT&#174;
Supelco
1.16987
Sulfite Test
Glucose Test reflectometric, 1-100&#160;mg/L (glucose), for use with REFLECTOQUANT&#174;
Supelco
1.16720
Glucose Test
Lactic Acid Test reflectometric, 3.0-60.0&#160;mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT&#174;
Supelco
1.16127
Lactic Acid Test
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
measuring range
0.25-2.50 g/L (sucrose)
measuring range
10-200 mg/L (SO32-)
measuring range
1-100 mg/L (glucose)
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Procedura guidata della determinazione riflettometrica del saccarosio nei soft drink mediante strisce reattive e un riflettometro, ideale per il controllo in produzione e le verifiche in situ.
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
116141000104022536965710