Vai a
1.10337
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-1000 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per perossido
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 tests
Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A
86,40 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
86,40 €
Spedizione prevista il18 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Test del perossido, colorimetric, 100-1000 mg/L (H2O2), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
application(s)
disinfection control
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Metodo: colorimetrico con strisce reattive per 100-200-400-600-800-1000 mg/L (H2O2) MQuant®
Il perossido è un disinfettante per tutti gli usi che, grazie alla sua eccellente azione antivirale, battericida e fungicida, è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare. La perossidasi trasferisce il perossido di ossigeno a un indicatore di ossidazione-riduzione organico. Ciò dà luogo a un prodotto dell′ossidazione giallo-bruno. La concentrazione del perossido viene misurata in modo semiquantitativo confrontando visivamente la zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi di una scala di colori. Su ciascuna striscia è presente anche una seconda zona di reazione (zona di allarme). Il colore di questa zona si modifica in presenza di concentrazioni elevate di perossido (da circa 2000 mg/L di H2O2 in su) e di concentrazioni interferenti di acido peracetico. Le strisce reattive sono perfette per eseguire su un campione un rapido ed economico test preliminare che consenta di stimare la concentrazione dei perossidi e un possibile fattore di diluizione per l′impiego di un metodo quantitativo, ad esempio un kit per la determinazione dei perossidi Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Application
  • Controllo di qualità alimentare. Nell'industria alimentare, i test sul perossido vengono utilizzati per determinare il valore del perossido negli oli vegetali e in altri grassi commestibili. Questa applicazione è fondamentale per valutare la freschezza e la vita di scaffale dei prodotti alimentari. Uno studio recente ha dimostrato l'uso di dispositivi analitici su carta per la determinazione colorimetrica dei valori di perossido negli oli vegetali, evidenziando la semplicità e l'efficacia di questo metodo per i test di routine sulla qualità degli alimenti (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Other Notes
Sostituisce: 10337-1; 10337
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.100111.100811.16731
Peroxide Test colorimetric, 100-1000 mg/L (H2O2), MQuant®
Supelco
1.10337
Peroxide Test
Peroxide Test colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Supelco
1.10011
Peroxide Test
Peroxide Test colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
Supelco
1.10081
Peroxide Test
Peroxide Test reflectometric, 100-1000 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
Supelco
1.16731
Peroxide Test
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
RQflex® 20
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test del perossido
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Articoli
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
110337000104022536513980
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Hello, I am interested in recommending these test strips to our customers. If available, can you please provide me with the concentrations of PAA and free chlorine, above which starts to interfere with these test strips?
    1 risposta
    1. Free chlorine does not interfere with this product up to 500 mg/L (as hypochlorite); interference may occur above this. No numeric threshold is specified for peracetic acid; interference is indicated by a color change in the alert zone, signaling unreliable results. Please see the link below to access a user guide.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/268/688/110337ug-ms.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf