Vai a
1.08170
Thioacetamide
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Thioacetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Spedizione prevista il05 agosto 2026daMerck S.p.A
177,00 €
250 g
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
723,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.13
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-541-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
177,00 €
Spedizione prevista il05 agosto 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
solubility
163 g/L
density
1.37 g/cm3
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(N)C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
172502163678PHR3028
Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08170
Thioacetamide
Thioacetamide reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
172502
Thioacetamide
Thioacetamide ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
163678
Thioacetamide
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
mp
111-114 °C
mp
108-112 °C (lit.)
mp
108-112 °C (lit.)
mp
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1367581
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioacetamide
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
62-55-5
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)