Vai a
1.07293
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
GR for analysis
Sinonimo/i:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
115,00 €
100 g
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
387,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-452-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
115,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
solubility
56 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2([n](c(c([c]2=O)N)C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
438273352806800
4-Aminoantipyrine analytical standard
Supelco
43827
4-Aminoantipyrine
4-Aminoantipyrine for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols, ≥98.0%
Supelco
06800
4-Aminoantipyrine
solubility
56 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.), 108-110 °C
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c