Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
EC Index Number:
221-678-6
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
solid
potency
10000 mg/kg LD50, oral (rat)
mp
245 °C
solubility
100 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
General description
for biochemistry
Application
L-Ornithine monohydrochloride for biochemistry. CAS 3184-13-2, molar mass 168.62 g/mol.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)99.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (25 g/l; CO₂-free water)clear and not more intense in color than reference solution B9Spec. rotation (α 20/D, 40 g/l, hydrochloric acid 6 mol/l, calc. on dried substance)+23,0 to +25,0Sulfate (SO₄)≤ 200 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 10 ppmAs (Arsenic)≤ 5 ppmCa (Calcium)≤ 100 ppmCo (Cobalt)≤ 5 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmK (Potassium)≤ 20 ppmMg (Magnesium)≤ 10 ppmNa (Sodium)≤ 50 ppmZn (Zinc)≤ 5 ppmNinhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity)≤ 0.2 %Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm))≤ 0.02 %Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities)≤ 1.0 %Loss on drying (105 °C)≤ 0.5 %Other ninhydrine positive substances≤ 0.1 %Loss on drying (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithine monohydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1069069010 | 04022536692784 |
| 1069061000 | 04022536084466 |
| 1069060025 | 04022536084442 |
| 1069060100 | 04022536084459 |