Vai a
1.06591
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate, TSPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
76,40 €
2.5 kg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
235,00 €
50 kg
Spedizione prevista il05 giugno 2026daMerck S.p.A
3.830,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Na4O7P2 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.06
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-767-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-103.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
76,40 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Assay (acidimetric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 9.5 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Orthophosphate (PO4): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: SX0740-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR2205S6422221368
form
solid
form
-
form
powder
form
crystals or chunks
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
assay
-
assay
99.0-103.0%
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.1%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
106591905004022536079769
106591250004022536079745
106591050004022536079721