Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 250 g | Spedizione prevista il09 luglio 2026daMerck S.p.A | 291,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Level
form
liquid
General description
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7439-97-6
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044031000 | 04022536051277 |
| 1044030250 | 04022536051260 |